missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Monoclonal Antibody (OTI4H9), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17528452
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17528452 30 μL 30 Mikroliter
17508452 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17528452 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA800522S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen CD4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4H9
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen BCL10
Gen-Zugriffsnummer O95999
Gen-Alias Activation B7-1 antigen; B7; B7.1; B7-1; BB1; B-lymphocyte activation antigen B7; CD28LG; CD28LG1; CD4; CD4 antigen; CD4 antigen (p55); CD4 antigen p55; Cd4 molecule; CD4 precursor; CD4 receptor; CD4, allele 1; cd4a; CD4mut; CD80; CD80 antigen (CD28 antigen ligand 1, B7-1 antigen); CD80 molecule; cell surface glycoprotein CD4; costimulatory factor CD80; costimulatory molecule variant IgV-CD80; CTLA-4 counter-receptor B7.1; fCD4; L3T4; LAB7; Leu-3; Ly-4; lymphocyte antigen CD4; lymphocyte antigen CD4 precursor; membrane protein; p55; T-cell differentiation antigen L3T4; T-cell surface antigen T4/Leu-3; T-cell surface glycoprotein CD4; T-cell surface glycoprotein CD4 precursor (T-cell surface antigen T4/Leu-3) (T-cell differentiation antigen L3T4); T-lymphocyte activation antigen CD80; W3/25; W3/25 antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human BCL10 produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8915
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.