Learn More
CD4 Mouse anti-Human, PE, Clone: RPA-T4, BD
Beschreibung
The RPA-T4 clone reacts with CD4, a 59 kDa single-chain transmembrane glycoprotein [receptor for human immunodeficiency virus (HIV)] present on T-helper/inducer cell populations. This antibody binds to the D1 domain (CDR1 and CDR3 epitopes) of the CD4 antigen and reacts with approximately 80% of thymocytes and 45% of peripheral blood lymphocytes. CD4 is also present in low density on peripheral blood monocytes. RPA-T4 is capable of blocking HIV-1, gp120, and inhibits syncytium formation.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD4 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RPA-T4 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 500 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.