Learn More
CD40 Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00 € - 540.87 €
Spezifikation
| Antigen | CD40 |
|---|---|
| Klon | OTI1F12 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17598163
|
Origene Technologies
TA807575S |
30 μL |
242.00 €
30 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17578163
|
Origene Technologies
TA807575 |
100 μL |
540.87 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
CD40 Monoclonal antibody specifically detects CD40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpezifikation
| CD40 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P25942 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI1F12 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 958 | |
| Primary | |
| CD40 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts