missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD41a Monoclonal Antibody (eBioMWReg30 (MWReg30)), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. p-7228624
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17827171 25 μg 25 Mikrogramm
17877171 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17827171

Marke: Invitrogen M044T02Y04

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD41 (platelet glycoprotein IIb, ITGA2B) is composed of two subunits -120 kDa a, alpha and 23 kDa b, beta- that interact with CD61 in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. CD41 is also involved in blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to a variety of proteins including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin and vitronectin. CD41 is mainly expressed on megakaryocyte-platelet lineage, but generally belongs to the antigens that are expressed during the early stages of hematopoietic differentiation. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glansmann Thrombasthenia, and Platelet type-16 bleeding disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD41a
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon eBioMWReg30 (MWReg30)
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat NovaFluor Yellow 660
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen Itga2b
Gen-Zugriffsnummer Q9QUM0
Gen-Alias AI172977; alpha IIb; alphaIIb; alphaIIb protein; BDPLT16; BDPLT2; CD41; CD41B; form 1; form 2; GP IIb; GP2B; GPalpha IIb; GPIIb; GT; GTA; HPA3; integrin alpha 2b; integrin alpha 2b (Cd41b); integrin alpha-IIb; Integrin alpha-IIb heavy chain; Integrin alpha-IIb light chain; Integrin alpha-IIb light chain, form 1; Integrin alpha-IIb light chain, form 2; integrin subunit alpha 2b; integrin subunit alpha IIb; integrin, alpha 2B; integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41); ITGA2B; ITGAB; platelet fibrinogen receptor, alpha subunit; platelet glycoprotein IIb; platelet glycoprotein IIb of IIb/II Ia complex; platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex; platelet membrane glycoprotein IIb; platelet-specific antigen BAK; PPP1R93; protein phosphatase 1, regulatory subunit 93
Gensymbole Itga2b
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 16399
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.