missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44 Antibody (IM7.8.1R), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18571556 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18571556 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18571556 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB6127MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

CD44 Monoclonal antibody specifically detects CD44 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD44
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon IM7.8.1R
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-reported
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Wirtsspezies Rat
Immunogen Myeloid leukemia M1 cells induced with Dexamethasone
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Core ESC Like Genes, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 960
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.