missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (PTPRC/1975R), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18621697 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621697 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18621697

Marke: Novus Biologicals NBP308910PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD45
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PTPRC/1975R
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human recombinant full-length CD45 protein (Uniprot: P08575)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5788
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.