Learn More
CD45 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 6O19, Proteintech
Artikelnummer. 17551496 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17551496 20 μL 20 Mikroliter
17541496 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 17551496
Marke: Proteintech 802971RR20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Antibody
The CD45 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human CD45. This antibody recognizes human, rat antigen. The CD45 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen CD45
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry
Klon 6O19
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5788
Zielspezies Human, Rat
Isotype IgG