Beschreibung
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD45RA |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | PTPRC/4367R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |