missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Antibody (T200/8144R), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18638004 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18638004 100 μg 100 Mikrogramm
18682554 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18638004

Marke: Novus Biologicals NBP320389100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD45RA
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon T200/8144R
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human CD45RA protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5788
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.