Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Fab-TACS™ Micro-Magnetbead-Starterkit
Artikelnummer. 17217760 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
:
Human
Artikelnummer.
17217760 Human
1 options
Artikelnummer. 17217760
Marke: IBA Lifesciences 68000108
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierungsfreie Isolierung von CD45RA+ Zellen aus PBMCs
  • FAB-TACS™ - Traceless Affinity Cell Selection - ist ein positiver Zellisolierungsansatz auf Grundlage unserer Strep-Tag™-Technologie. Das CD45RA Fab-TACS™ Micro-Magnetbead Starterkit ermöglicht die markierungsfreie Isolierung humaner CD45RA+ Zellen aus peripheren mononukleären Blutzellen (PBMCs).
  • CD45RA ist eine Isoform der Tyrosinphosphatase CD45 (gemeinsames Leukozytenantigen), die auf verschiedenen Leukozyten exprimiert wird, einschließlich naïave und ruhende T-Zellen, B-Zellen sowie Monozyten
  • Geringe Affinität, Fab-Fragmente, die zu einem Twin-Strep-Tag™ (Fab-Streps) fusioniert sind, werden mit Strep-Tactin™ Micro-Magnetbeads inkubiert, um einen Komplex zu bilden, der stabil an die Zelloberfläche bindet. Nach der spezifischen Markierung werden Zielzellen an einen Magneten gebunden und Nicht-Zielzellen effizient weggewaschen.
  • In einem letzten Schritt bewirkt die Zugabe von Biotin die Freisetzung der isolierten Zellen aus Micro-Magnetbeads. Die Fab-Streps trennen sich aufgrund ihrer geringen Affinität von der Zelloberfläche.
  • Nach der Entfernung von Biotin durch Waschen sind die isolierten Zellen für weitere positive Selektions- oder Abbauschritte bereit oder können direkt für weitere nachgelagerte Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Enthält Strep-Tactin™ Micro-Magnetbeads, CD45RA Fab-Strep (Human), 10 x Puffer-CI, Biotin-Stammlösung
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierungsfreie Isolierung von CD45RA+-Zellen aus PBMCs
Nur für Forschungszwecke.