Learn More
IBA Lifesciences CD45RA Isolationskit für FABian™
Artikelnummer. 16235350 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16235350 10 Kits, human 10 Sets
16225350 1 Kits, human 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16235350 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 66007010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für die automatisierte Trennung positiver Zellen. Das Isolationskit für FABian™ liefert markierungsfreie Zielzellen ohne die Verwendung von Antikörpern mit hoher Affinität und magnetischer Beads
  • Das Kit wird für die Auswahl von CD45RA positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD45RA-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 9 ml Vollblut zu isolieren.
  • Spezifikation
    Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Spenderquelle Menschliches Vollblut oder Buffy-Coat
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
    Ausreichend für 9 ml Vollblut
    Menge 10 Kits, human