missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human, Chimpanzee, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Dual RNAscope ISH-IHC
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD45RO |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Dual RNAScope ISH-IHC |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | UCHL-1 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5-1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 μg/mL, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS |
| Gen-Alias | B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?