Learn More
Invitrogen™ CD49e (Integrin alpha 5) Monoclonal Antibody (eBioSAM-1 (SAM-1, SAM1)), eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
1626.00 € - 3585.00 €
Spezifikation
Antigen CD49e (Integrin alpha 5)
Klon eBioSAM-1 (SAM-1, SAM1)
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17130492
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
14-0496-37
2 mg
1626.00 €
2 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17140492
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
14-0496-95
10 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The eBioSAM-1 MAb reacts with human integrin alpha 5, also known as fibronectin receptor alpha chain, very late activation antigen 5 alpha, and CD49e. Integrins are composed of an alpha chain and a beta chain, which non-covalently associate to form the functional integrin. Integrin heterodimers participate in cell surface-mediated signaling and adhesion functions. Integrin alpha 5 undergoes post-translational cleavage in its extracellular domain to yield disulfide linked light and heavy chains that join with Integrin beta 1 (CD29) to form the fibronectin receptor, also known as the very late activation antigen-5 (VLA-5) complex. Integrin alpha 5 is expressed on thymocytes, T cells, monocytes, platelets, early B cells, and activated B cells.
The product of this gene belongs to the integrin alpha chain family. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. This gene encodes the integrin alpha 5 chain. Alpha chain 5 undergoes post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked light and heavy chains that join with beta 1 to form a fibronectin receptor. In addition to adhesion, integrins are known to participate in cell-surface mediated signalling.
Spezifikation
Spezifikation
CD49e (Integrin alpha 5)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
3678
Primary
4°C
Itga5
eBioSAM-1 (SAM-1, SAM1)
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Human
P08648
IgG2b