missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD5 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30284288
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284288 1 mg 1 Milligramm
30283657 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30284288

Marke: Invitrogen™ MA558274

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Magenta patent anti-CD5.

CD5 is a 67 kDa human T-lymphocyte single-chain transmembrane glycoprotein. CD5 is present on all mature T-lymphocytes, on most of thymocytes and on many T-cell leukemias and lymphomas. CD5 also reacts with a subpopulation of activated B-cells and may act as a receptor in regulating T-cell proliferation. CD5 is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphomas, and activated T cells. Diseases associated with CD5 dysfunction include thymus cancer and Richter's Syndrome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD5 Biosimilar
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.