Learn More
Invitrogen™ CD50 (ICAM3) Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen CD50 (ICAM3) Chimeric Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283574
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559347
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284440
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA559348
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Forerunner patent anti-ICAM-3.
CD50 (intracellular adhesion molecule 3, ICAM-3) is a transmembrane glycoprotein expressed by leukocytes, that serves as a counter-receptor for the lymphocyte function-associated antigen (LFA)-1 integrin. Besides functioning as an adhesive molecule that mediates e.g. the contact between T cells and antigen presenting cells, ICAM-3 regulates affinity of LFA-1 for ICAM-1 and induces T cell activation and proliferation. ICAM-3 plays an essential role in the initiation of the immune response both on T cells and antigen presenting cells and interacts also with CD209 (dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing nonintegrin, DC-SIGN), a C-type lectin of dendritic cells and macrophages; this process is involved in dialogue between dendritic cells and granulocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD50 (ICAM3) Chimeric Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2