Learn More
CD52 Antibody (Campath-1H), PE/Cy5.5 - Chimeric, R&D Systems™
Artikelnummer. 18605017 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18605017 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18605017 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252645PECY55
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.99 €
    660.45 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 73.54 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD52
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Campath-1H
Konjugat PE-Cyanine5.5
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human lymphocytes.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1043
Zielspezies Human, Cynomolgus Monkey, Macaque
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinie Novus