missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD56 (NCAM-1) Mouse anti-Human, BUV737, Clone: B159, BD Biosciences™

Artikelnummer. 17228624
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17228624 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17228624

Marke: BD Biosciences 741842

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD56 (NCAM-1) Monoclonal antibody specifically detects CD56 (NCAM-1) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD56 (NCAM-1)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon B159
Konjugat Brilliant Ultraviolet 737
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias NCAM1; NCAM-1; Neural cell adhesion molecule 1; NCAM; NKH1; MSK39
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human NK Cells
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.