Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Artikelnummer. 12649666 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
500 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Konzentration:
200μg/mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge Form Konzentration unitSize
12649666 100 μL Concentrated 200μg/mL 100 Mikroliter
12659666 500 μL Concentrated 200μg/mL 500 Mikroliter
12639666 1 mL Concentrated 200μg/mL 1 Milliliter
12609676 7 mL Prediluted - -
4 options
Artikelnummer. 12649666
Marke: Epredia MS136P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon NK1
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human peripheral blood mononuclear cells
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Cell Adhesion
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Form Concentrated
Isotype IgM κ