missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58/LFA-3 Antibody (MEM-63), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB120-1420APC

Artikelnummer. 18524673

  • 530.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD58/LFA-3 Monoclonal antibody specifically detects CD58/LFA-3 in Human, Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD58/LFA-3
Monoclonal
APC
Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
NALM-6 human pre-B cell line
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
965
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Flow Cytometry
MEM-63
PBS
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Pig
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt