missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58/LFA-3 Antibody (TS2/9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18019623 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
50 ug
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18019623 200 μg 200 Mikrogramm
18415262 50 ug 50 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18019623

Marke: Novus Biologicals NBP222542

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD58/LFA-3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon TS2/9
Konzentration 0.98 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, CyTOF-ready, Neutralization
Gen-Zugriffsnummer P19256
Gen-Alias Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Gensymbole CD58
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Leukocyte Function Antigen-3
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 200 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 965
Testspezifität This antibody reacts with Human.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.