Learn More
CD58/LFA-3 Antibody (TS2/9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18415262 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
200 μg
50 ug
Packungsgröße:
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18415262 50 ug 50 Mikrogramm
18019623 200 μg 200 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18415262
Marke: Novus Biologicals NBP22254250ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD58/LFA-3
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon TS2/9
Konzentration 0.98 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, CyTOF-ready, Neutralization
Gen-Zugriffsnummer P19256
Gen-Alias Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Gensymbole CD58
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Leukocyte Function Antigen-3
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 ug
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 965
Testspezifität This antibody reacts with Human.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1