missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD58/LFA-3 Rabbit anti-Human, Clone: 186, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7194354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18240218 50 μg 50 Mikroliter
18214916 100 μg 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18240218

Marke: Novus Biologicals NBP29009950UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD58/LFA-3 Monoclonal specifically detects CD58/LFA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD58/LFA-3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 186
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias Ag3, CD58 antigen, CD58 antigen, (lymphocyte function-associated antigen 3), CD58 molecule, FLJ23181, FLJ43722, LFA-3, LFA3ag3, lymphocyte function-associated antigen 3, Surface glycoprotein LFA-3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human CD58/LFA-3 Protein
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 965
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.