Learn More
Invitrogen™ CD62L (L-Selectin) Monoclonal Antibody (DREG-56 (DREG56)), Brilliant Violet™ 650, eBioscience™, Invitrogen™
Produktkod. 17838212
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
100 Tests
25 Tests
Förpackningsstorlek:
100 Stück
25 Stück
Produktkod. Menge unitSize
17838212 25 Tests 25 Stück
17866832 100 Tests 100 Stück
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17838212
Brand: Invitrogen™ 416062941
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody
The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD62L (L-Selectin)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon DREG-56 (DREG56)
Konzentration 5 μL/Test
Konjugat Brilliant Violet 650
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen SELL
Gen-Zugriffsnummer P14151
Gen-Alias A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
Gensymbole SELL
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6402
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.