Learn More
Invitrogen™ CD62L Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (220), PE
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
136.00 € - 324.00 €
Spezifikation
Antigen CD62L
Klon 220
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30535460
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560338
100 Tests
324.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30536176
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560339
25 Tests
136.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD62L Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD62L
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
PE
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
P14151
6402
Recombinant Human SELL/CD62L protein (Met1-Asn332).
Antibody
220
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
SELL
A.11; AI528707; CD62 antigen-like family member L; CD62L; gp90-MEL; hLHRc; LAM1; LAM-1; LECAM1; LECAM-1; LEU8; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; leukocyte surface antigen Leu-8; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; LNHR; LSEL; L-selectin; Ly22; Ly-22; LYAM1; Lyam-1; Ly-m22; Lymph node homing receptor; lymphocyte adhesion molecule 1; lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen; pln homing receptor; PLNHR; SELE; selectin E (endothelial adhesion molecule 1); selectin L; selectin L (lymphocyte adhesion molecule 1); selectin, lymphocyte; Sell; TQ1
SELL
Primary
Protein A