Learn More
CD63 Antibody (S06-4G3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20026-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18623084
  • 645.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD63
Monoclonal
0.3 mg/mL
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Western Blot
S06-4G3
Unconjugated
CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30
A synthetic peptide of mouse CD63 (Uniprot # P41731)
100 μg
Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis
967
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.