missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD63 Antibody (S06-4G3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20026-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| CD63 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| S06-4G3 | |
| Unconjugated | |
| CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 | |
| A synthetic peptide of mouse CD63 (Uniprot # P41731) | |
| 50 μg | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Lysosome Markers, Metastasis | |
| 967 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?