Learn More
Invitrogen™ CD64 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005), APC
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
167.00 € - 324.00 €
Spezifikation
Antigen CD64
Klon 005
Konzentration 0.1 mg/mL
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Anwendungen Flow Cytometry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533620
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560566
100 Tests
324.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30535626
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560567
25 Tests
167.00 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD64 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
Spezifikation
Spezifikation
CD64
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
APC
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
AI323638; AV092959; CD64; CD64 antigen; CD64A; Fc fragment of IgG high affinity Ib receptor; Fc fragment of IgG receptor Ia; Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor for (CD64); Fc gamma receptor; Fc gamma receptor Ia; Fc receptor, IgG, high affinity I; Fcg1; Fc-gamma receptor 1; Fc-gamma receptor I A1; Fc-gamma RI; Fc-gamma RIA; FcgammaRI; FcgammaRIa; Fcgr1; FCGR1A; Fcgr1b; FcgRI; FCRI; FLJ18345; high affinity IgG Fc receptor, subunit beta; high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; high-affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; IGFR1; IgG Fc receptor I; IgG high affinity Fc receptor; IGGHAFC; RP11-196G18.2
FCGR1A
Primary
Protein A
005
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Rat
FCGR1A
295279
Recombinant Rat CD64/Fc gamma RI protein (Met1-Pro285).