missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD64 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005), PE

Artikelnummer. 30533999
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
30533999 25 Tests 25 Stück
30535341 100 Tests 100 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30533999

Marke: Invitrogen™ MA560571

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CD64 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow

CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD64
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 005
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
Gen FCGR1A
Gen-Alias AI323638; AV092959; CD64; CD64 antigen; CD64A; Fc fragment of IgG high affinity Ib receptor; Fc fragment of IgG receptor Ia; Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor for (CD64); Fc gamma receptor; Fc gamma receptor Ia; Fc receptor, IgG, high affinity I; Fcg1; Fc-gamma receptor 1; Fc-gamma receptor I A1; Fc-gamma RI; Fc-gamma RIA; FcgammaRI; FcgammaRIa; Fcgr1; FCGR1A; Fcgr1b; FcgRI; FCRI; FLJ18345; high affinity IgG Fc receptor, subunit beta; high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; high-affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; IGFR1; IgG Fc receptor I; IgG high affinity Fc receptor; IGGHAFC; RP11-196G18.2
Gensymbole FCGR1A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Rat CD64/Fc gamma RI protein (Met1-Pro285).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 295279
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.