missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD64 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (005), PE

Beschreibung
CD64 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
CD64 (FCGR1A) encodes a protein that plays an important role in the immune response. CD64 is a high-affinity Fc-gamma receptor and is one of three related gene family members located on chromosome 1. CD64 plays an important role in the immune response and its dysfunction has been studied in cervical adenitis and tetrasomy 21.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD64 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 005 |
| Konzentration | 0.1 mg/mL |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS with 0.5% BSA and 0.09% sodium azide |
| Gen | FCGR1A |
| Gen-Alias | AI323638; AV092959; CD64; CD64 antigen; CD64A; Fc fragment of IgG high affinity Ib receptor; Fc fragment of IgG receptor Ia; Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64); Fc fragment of IgG, high affinity Ib, receptor for (CD64); Fc gamma receptor; Fc gamma receptor Ia; Fc receptor, IgG, high affinity I; Fcg1; Fc-gamma receptor 1; Fc-gamma receptor I A1; Fc-gamma RI; Fc-gamma RIA; FcgammaRI; FcgammaRIa; Fcgr1; FCGR1A; Fcgr1b; FcgRI; FCRI; FLJ18345; high affinity IgG Fc receptor, subunit beta; high affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; high-affinity immunoglobulin gamma Fc receptor I; IGFR1; IgG Fc receptor I; IgG high affinity Fc receptor; IGGHAFC; RP11-196G18.2 |
| Gensymbole | FCGR1A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?