missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD68 Monoclonal Antibody (OTI4E3), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. p-200015471
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17571803 30 μL 30 Mikroliter
17551803 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17571803 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA802956S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD68 Monoclonal antibody specifically detects CD68 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen CD68
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4E3
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen Cd68
Gen-Zugriffsnummer P34810
Gen-Alias CD68; CD68 antigen; CD68 molecule; GP110; Lamp4; macrophage antigen CD68; macrosialin; Scard1; scavenger receptor class D, member 1; similar to CD68 antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-319 of human CD68 produced in SF9 cell.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 968
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.