Learn More
CD7 Antibody (CD7/8496R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
287.00 € - 519.00 €
Spezifikation
Antigen CD7
Klon CD7/8496R
Konzentration 0.2 mg/ml
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18690455
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20469-100ug
100 μg
519.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18655304
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-20469-20ug
20 μg
287.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CD7 Monoclonal antibody specifically detects CD7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD7
0.2 mg/ml
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cytokine Research, Signal Transduction
10mM PBS with 0.05% BSA
924
IgG κ
Protein A or G purified
CD7/8496R
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD7 antigen, CD7 antigen (p41), CD7 molecule, GP40T-cell surface antigen Leu-9, LEU-9, T-cell antigen CD7, T-cell leukemia antigen, Tp40, TP41p41 protein
Recombinant fragment (around aa 72-175) of human CD7 protein (exact sequence is proprietary)
Primary
Store at 4&drg;C. Do not freeze.