Learn More
Invitrogen™ CD70 Monoclonal Antibody (118510)
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561876
Artikelnummer. 30533742
  • 589.00 € / 500 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) ligand family. This cytokine is a ligand for TNFRSF27/CD27. It is a surface antigen on activated, but not on resting, T and B lymphocytes. It induces proliferation of costimulated T cells, enhances the generation of cytolytic T cells, and contributes to T cell activation. This cytokine is also reported to play a role in regulating B-cell activation, cytotoxic function of natural killer cells, and immunoglobulin synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD70
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O55237
Cd70
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse CD27 Ligand/TNFSF7, Gln47-Pro195.
500 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1
ELISA, Neutralization
118510
Unconjugated
Cd70
CD27 ligand; Cd27l; CD27-L; CD27LG; CD70; CD70 antigen; Cd70 molecule; Ki-24 antigen; surface antigen CD70; Tnfsf7; TNLG8A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7; tumor necrosis factor ligand 8A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Rat
Protein A/G
RUO
21948
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.