missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD70 Mouse anti-Human, PE, Clone: KI-24, BD

Artikelnummer. 15801489
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15801489 25 Tests 1 Stück
15888468 100 Tests 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15801489

Marke: BD Biosciences 561935

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The Ki-24 monoclonal antibody specifically binds to human CD70. CD70 is a type II transmembrane glycoprotein and member of the TNF Superfamily. CD70 is also known as Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 (TNFSF7), CD27 ligand (CD27-L, CD27L, CD27LG), and KI-24 antigen. The CD70 antigen immunoprecipitates as five bands (50, 70, 90, 100 and 160 kDa) under non-reducing conditions. CD70 is strongly expressed on Reed-Sternberg cells, some activated T or B cells and Epstein Barr Virus (EBV)-positive lymphoblastoid cell lines. CD70 plays roles in the activation, proliferation and differentiation of B cells and T cells including the enhanced production of cytotoxic T cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD70
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Ki-24
Konjugat PE
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG3 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.