Learn More
CD70 Mouse anti-Human, PE, Clone: KI-24, BD
Beschreibung
The Ki-24 monoclonal antibody specifically binds to human CD70. CD70 is a type II transmembrane glycoprotein and member of the TNF Superfamily. CD70 is also known as Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7 (TNFSF7), CD27 ligand (CD27-L, CD27L, CD27LG), and KI-24 antigen. The CD70 antigen immunoprecipitates as five bands (50, 70, 90, 100 and 160 kDa) under non-reducing conditions. CD70 is strongly expressed on Reed-Sternberg cells, some activated T or B cells and Epstein Barr Virus (EBV)-positive lymphoblastoid cell lines. CD70 plays roles in the activation, proliferation and differentiation of B cells and T cells including the enhanced production of cytotoxic T cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD70 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | KI-24 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 100 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.