Learn More
CD71 Rat, anti-Mouse, Clone: RI7217, Proteintech
Artikelnummer. 18069415 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18069415 500 μg 500 Mikrogramm
18008935 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18069415
Marke: Proteintech 652891IG500UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
The CD71 antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with dmso induced friend erythroleukemia 745.6 of mouse CD71. This antibody recognizes mouse antigen. The CD71 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.
Spezifikation
Antigen CD71
Anwendungen Flow Cytometry
Klon RI7217
Konzentration 0.5 mg/ml
Gensymbole 2610028K12Rik, AI195355, AI426448, AU015758, CD71, E430033M20Rik, Mtvr 1, Mtvr1, p90, TFR, TFR1, Tfrc, transferrin receptor, Trfr
Wirtsspezies Rat
Menge 500 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22042
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 2°C to 8°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 150 kDa
Form Liquid
Isotype IgG2a κ