missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD72 Monoclonal antibody specifically detects CD72 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD72 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 108 |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD72.1 (NP_001104530.1; Met1-Lys95). |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?