Learn More
Beskrivning
CD72 Monoclonal specifically detects CD72 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | CD72 |
| Anwendungen | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 982405 |
| Konjugat | Biotin |
| Verdünnung | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD72, Arg117-Asp359, Accession # P21854 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?