Learn More
CD73 Monoclonal Antibody (eBioTY/11.8 (TY/11.8)), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
8960.00 € - 14910.00 €
Spezifikation
Antigen CD73
Klon eBioTY/11.8 (TY/11.8)
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17111082
Unterlagen ansehen
Affymetrix eBioscience
16-0731-025
25 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17121082
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0731-050
50 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
eBioTY/11.8 recognizes the with CD73 a 69-kDa GPI-anchored cell-surface protein with ecto-5'-nucleotidase activity. Expression on myeloid cells (CD11b) is restricted to the bone marrow. In human CD73 can be induced to secrete a soluble form with IL-2 suggesting a role in mediating activation signals. Differences between human and mouse CD73 have been reported. BALB/c mice have more CD4+CD73+ than CD8+CD73+ while the reciprocal is documented in humans. CD73 is expressed on a subset of lymphocytes and increases during lymphocyte maturation. Recently it has been found that memory CD4 T cells express and are similar to the uncommitted primed precursor helper cells (Thpp) that can differentiate into Th1 or Th2 cells. Furthermore CD73 has been found on regulatory T cells.
CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Mouse samples. It is validated for Control, Flow Cytometry, Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
CD73
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
2210401F01Rik; 5 nucleotidase, ecto; 5' nucleotidase, ecto; 5'-NT; 5'-nucleotidase; 5'-nucleotidase ecto; 5'-nucleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; Ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; Nte; Purine 5-Prime-Nucleotidase
IgG1
Affinity chromatography
Antibody
eBioTY/11.8 (TY/11.8)
Flow Cytometry, Functional Assay
Functional Grade
Rat
Mouse
Q61503
23959
Primary
4° C
NT5E