Learn More
CD74 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 650, Clone: LN2 (also known as LN-2), BD Optibuild™
Beschreibung
The LN2 monoclonal antibody specifically recognizes CD74, the cell surface MHC class II-associated invariant chain molecule (41, 35, 33 kDa). CD74 is moderately expressed on B cells, and weakly on monocytes and macrophages. Other reactive cells include Langerhans cells, dendritic cells, a subset of activated T cells and thymic epithelium. The LN2 monoclonal antibody labels a nuclear membrane protein of follicular center and mantle zone B cells and a cytoplasmic protein of cells which bind HLA class II antibodies. CD74 is postulated to play a role in antigen processing and presentation through intracellular transport and expression of class II molecules on the cell surface. This antibody is suitable for staining formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections without citrate pretreatment.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD74 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | LN2 (also known as LN-2) |
| Konzentration | 0.2mg/mL |
| Konjugat | Brilliant Violet 650 |
| Zusammensetzung | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Gen-Alias | DHLAG, HLADG, HLA-DR-gamma, HG2A, Ia-GAMMA |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Nuclei from Human SU-DHL-4 Lymphoma Cell Line |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.