missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD79A Antibody (HM47/A9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-44738-0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD79A Monoclonal antibody specifically detects CD79A in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD79A | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Western Blot 1-2 μg/mL, Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| P11912, P11912, P11912 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HM47/A9 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| CD79a antigen, CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha), CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha, IGAB-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain, Ig-alpha, MB1, MB-1, MB-1 membrane glycoprotein, Membrane-bound immunoglobulin-associated protein, Surface IgM-associated protein | |
| A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79A protein. (Uniprot: P11912) | |
| 0.1 mg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology | |
| 973 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur