Learn More
CD79B Antibody (HM79-11), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18537320 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18537320 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18537320 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10065611H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD79B
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon HM79-11
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Wirtsspezies Armenian Hamster
Immunogen CD79 alpha/CD79 beta heterodimer purified from WEH1231 B cells.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 974
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG