missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Antibody (IGB/1844), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18665977 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18665977 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18665977

Marke: Novus Biologicals NBP308597PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD79B
Anwendungen ELISA, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon IGB/1844
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human CD79B protein fragment (around aa 29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 974
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.