missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (CD8/7793R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613365 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613365 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324151APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CD8/7793R
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length CD8 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.