missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Llama, Alpaca samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD8 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | LT5A |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | Ascites with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Alias | CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 |
| Gensymbole | CD8A |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?