Learn More
Novus Biologicals™ CD8 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD8.
Specifications
Specifications
| Assay-Bereich | 78.1 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 78.13-5000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD8. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-Alias | CD8, CD8a molecule, LEU2, p32 |
| Gen-ID (Entrez) | 925 |
| Show More |