missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD8 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | RPA-T8 |
| Konjugat | APC-Cyanine7 |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human CD8 alpha , Accession # NP_741696 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?