missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (RPA-T8), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18158113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18158113 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18158113

Marke: Novus Biologicals NBP227237

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon RPA-T8
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry 1ul/1 million cells
Gen-Zugriffsnummer NP_741969
Gen-Alias CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Gensymbole CD8A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen CD8 (CD8a; alpha chain)
Molekulargewicht des Antigens 26 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Testspezifität This product reacts with Human.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.