missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 Antibody (YTS 105.18), Alexa Fluor™ 700 - Chimeric, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18751150 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18751150 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18751150

Marke: Novus Biologicals NBP252659AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon YTS 105.18
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias CD_antigen: CD8a, CD8, CD8 antigen, alpha polypeptide (p32), CD8A, CD8a molecule, LEU2, Leu2 T-lymphocyte antigen, MAL, OKT8 T-cell antigen, p32, T cell co-receptor, T8 T-cell antigen, T-cell antigen Leu2, T-cell surface glycoprotein CD8 alpha chain, T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant monoclonal CD8 Antibody (YTS 105.18) - Chimeric was developed against Ly-2-transfected mouse L cells.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 925
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.