Learn More
IBA Lifesciences CD8 Isolation Kit für FABian™
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Beschreibung
- Das Kit wird für die Aufreinigung von CD8 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
- Es enthält CD8-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
- Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 6.25 ml Buffy-Coat zu isolieren. Alternativ können 6.25 ml Vollblut verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Magnetloses Zellisolationskit |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Spenderquelle | Menschliches Vollblut |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolation of label-free cells |
| Ausreichend für | 9 ml Vollblut |
| Menge | 1 Kits, human |