Learn More
IBA Lifesciences CD8 Isolation Kit für FABian™
Artikelnummer. 15879774 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Kits, human
1 Kits, human
Packungsgröße:
1 Set
10 Sets
Artikelnummer. Menge unitSize
15879774 10 Kits, human 10 Sets
15869774 1 Kits, human 1 Set
2 options
Artikelnummer. 15879774
Marke: IBA Lifesciences 66003010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ CD8 Isolationskit für FABian™ für eine reversible Zellisolierung, das unmarkierte Zielzellen liefert.
  • Das Kit wird für die Aufreinigung von CD8 positiven T-Zellen aus Vollblut oder Buffy-Coat in Verbindung mit dem FABian™ System verwendet.
  • Es enthält CD8-Fab-Strep (human), die Zellisolationssäule, den Zellisolierungspuffer, das Biotin für die Elution der Zellen sowie Röhrchen und eine Spritze mit Luer-Lock-Adapter.
  • Jedes Kit ist ausreichend für eine FABian™ Aufreinigung, um Zellen aus 6.25 ml Buffy-Coat zu isolieren. Alternativ können 6.25 ml Vollblut verwendet werden.
Spezifikation
Produkttyp Magnetloses Zellisolationskit
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Spenderquelle Menschliches Vollblut
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolation of label-free cells
Ausreichend für 9 ml Vollblut
Menge 10 Kits, human